Få mere at vide
MedChemExpress ADH-1 trifluoroacetate
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.0% |
| CAS | 1135237-88-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 684.71 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 43 mg/mL (62.80 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (48.68 mM∣Need ultrasonic) |