Få mere at vide
3M™ Adflo™ Lithium Ion batteri
Artikelnummer. 15780008 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Batterilevetid:
7 til 9 timer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Batterilevetid Pakningsstørrelse
15780008 7 til 9 timer. Hver
1 options
Artikelnummer. 15780008 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100166697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10715.00 DKK
    7290.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 3424.05 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
3M™ Adflo™ Lithium-ion-batteri gør Adflo™ Powered Air Respirator endnu mere let og afbalanceret for større komfort under hele skiftet.
  • Med den rigtige type filter, Adflo åndedrætsværn beskytter dig effektivt mod både partikler og gasser - alt i ét system. Gasfiltre sælges som separat tilbehør
  • Inkorporerer et Li-ion batteri, hvilket gør turboen næsten 20 % lettere i vægt
  • For at fjerne ubehagelige lugte kan et lugtfilter tilføjes (ikke nødvendigt, hvis et gasfilter er installeret) - sælges separat
  • Luftstrømmen er altid en konstant nominel hastighed på 170 L pr. minut, uanset batteriets ladning eller partikelbelastningen af filteret
  • Ved varme, fugtige job kan du øge luftstrømmen til 200 L pr. minut ved blot at trykke på ON-knappen en gang til
  • Det lette lithium-ion-batteri oplades helt på 4,5 timer og har en driftstid på 7-9 timer. Hvis du kan lide at forlænge driftstiden, er der mulighed for et kraftigt batteri
  • For at bestille et komplet svejsehjelmsystem skal du først vælge headtop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 7 til 9 timer.
Batteritype Lithium-ion
Certificeringer/compliance EN 12941
Produkttype PARP luftkilde
Inkluderer Partikel HE-filter