Få mere at vide
Novus Biologicals™ Adenovirus Native Protein
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2.3 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Formulering | Minimum Essential Media |
| Molekylvægt (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 30 kDa |
| Mængde | 1 ml |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | Adenovirus |
| Forskningskategori | Cell Biology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites |
| Protein | Adenovirus |