Få mere at vide
Adenosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine |
| Analyt- eller komponentnavne | Adenosine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 267.0968 |
| Procent renhed | >95% |