Description
- Adenosin bruges til topisk behandling af fodsår ved diabetes mellitus og bruges også til behandling eller forebyggelse af hjertearytmier (uregelmæssig hjerterytme)
- Det bruges til at forårsage udvidelse af blodkarrene
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | ADENOSINE |
| CAS | 58-61-7 |
| Smeltepunkt | 233 °C til 238 °C |
| Farve | Hvid |
| Molekylær formel | C10H13N5O4 |
| Lineær formel | C10H13N5O4 |
| MDL nummer | MFCD00005752 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol |
| InChI nøgle | OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N |
| Show More |