Få mere at vide
Adenosin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450096 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11450096 5 g
11465236 25 g
11480426 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450096 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219980305
Består af et adeninmolekyle knyttet til en ribosesukkermolekyldel via enβ -N9-glykosidbinding. Adenosin, MP Biomedicals er et purin-nukleosid, der er en endogen neurotransmitter ved adenosinreceptorer.
  • Kardiobeskyttende virkninger kan relateres til aktivering af A1-adenosinreceptorer, og det bruges til behandling eller forebyggelse af hjertearytmier (uregelmæssig hjerterytme)
  • De trombocythæmmende og antiinflammatoriske virkninger af adenosin synes at være medieret via A2 adenosinreceptoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-61-7
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00005752
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Smeltepunkt 233°C to 238°C
Mængde 5 g
Optisk rotation −68.0° to −72.0° (c=2, NaOH 1:20)
Formel vægt 267.2
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Grad USP
Fysisk form Pulver