Få mere at vide
Adenosine monophosphate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16472019 1 g
1 options
Artikelnummer. 16472019 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYA0181
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
MedChemExpress Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Adenosine monophosphate is a key cellular metabolite regulating energy homeostasis and signal transduction.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine monophosphate
CAS 61-19-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14N5O7P
Mængde 1 g
Synonym AMP
Opløselighedsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (48.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (4.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=P(O)(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 347.22
Formel vægt 347.22
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism