Få mere at vide
Adenosin, LoGiCal
Artikelnummer. 30461886
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461886 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461886 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0784.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Adenosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine
CAS 58-61-7
Analyt- eller komponentnavne Adenosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H13 N5 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Adenosine, Adenine riboside, Adenocard, Adenocor, Adenogesic, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-, beta-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9 H-purin-9-yl)-1-deoxy-
InChI formel InChI=1 S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18 H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3 O
IUPAC navn (2 R,3 R,4 S,5 R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 267,0968 g/mol