Få mere at vide
Adenosin EP Urenhed F (Cytarabin EP Urenhed B), Mikromol™
Beskrivelse
Adenosin EP urenhed F (cytarabin EP urenhed B)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uridine |
| CAS | 58-96-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Uridine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1-β-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Uridine), 1-beta-D-Ribofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Adenosine Imp. F (EP), Uridine, SKF-22425, CCI 11245, 24X57, Nelarabine related, Adenosine Impurity F, Cytarabine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion |
| Vis mere |