missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adenosine deaminase, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431209
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16431209 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16431209 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY114175

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.

Adenosine deaminase is an enzyme that catalyzes the irreversible deamination of adenosine and 2'-deoxyadenosine to inosine and 2'-deoxyinosine, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adenosine deaminase
Fysisk form Powder
CAS 9026-93-1
Farve White
Mængde 1 mg
Renhedsgrad noter Research
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
SMIL [Adenosine deaminase]
Grad Research

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.