Få mere at vide
Adenosin, 99,8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318529 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318529 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11318529 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210019991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14300.00 DKK
    13618.86 DKK / 1kg
    Spare 681.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Et nukleotid, der er et resultat af foreningen af et sukkermolekyle - d-ribose - med en base, l-adenin
Kemiske identifikatorer
CAS 58-61-7
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00005752
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine
Farve Hvid
Tæthed 2,09 g/cm3
Analyseprocentområde 99.80%
Mængde 1 kg
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
Formel vægt 267.2
Fysisk form Krystallinsk pulver