Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99%
Artikelnummer. 11449692
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449692 50 g 50g
11439692 10 g 10g
11459692 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449692 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A10781.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1126.88 DKK
    1013.65 DKK / 50g
    Spare 113.23 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Adenosin tjener som et nukleotid. Det spiller også en vigtig rolle i reguleringen af blodgennemstrømningen til forskellige organer gennem vasodilatation. Det er aktivt involveret i biokemiske processer, såsom energioverførsel som adenosintriphosphat og adenosindiphosphat. Yderligere bruges det i medicin specifikt som et antiarytmisk middel til behandling af en række supraventrikulære takykardier. Det bruges til at fremme fortykkelse af hår for personer med tyndere hår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Opløseligt i vand, ammoniumhydroxid og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-61-7
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00005752
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine
Smeltepunkt 234 °C til 237 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 50 g
Beilstein 93029
Merck Index 14,153
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, ammoniumhydroxid og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 267.25
Procent renhed 99%