Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99%
Descrizione
Adenosin tjener som et nukleotid. Det spiller også en vigtig rolle i reguleringen af blodgennemstrømningen til forskellige organer gennem vasodilatation. Det er aktivt involveret i biokemiske processer, såsom energioverførsel som adenosintriphosphat og adenosindiphosphat. Yderligere bruges det i medicin specifikt som et antiarytmisk middel til behandling af en række supraventrikulære takykardier. Det bruges til at fremme fortykkelse af hår for personer med tyndere hår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adenosin tjener som et nukleotid. Det spiller også en vigtig rolle i reguleringen af blodgennemstrømningen til forskellige organer gennem vasodilatation. Det er aktivt involveret i biokemiske processer, såsom energioverførsel som adenosintriphosphat og adenosindiphosphat. Yderligere bruges det i medicin specifikt som et antiarytmisk middel til behandling af en række supraventrikulære takykardier. Det bruges til at fremme fortykkelse af hår for personer med tyndere hår.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ammoniumhydroxid og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine |
| Smeltepunkt | 234 °C til 237 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 93029 |
| Merck Index | 14,153 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, ammoniumhydroxid og dimethylsulfoxid. Uopløseligt i ethanol. |
| Optisk rotation | −70° (c=2 i 5 % NaOH) |
| Formel vægt | 267.25 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.