Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+ %
Artikelnummer. 10308843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308843 100 g Glasflaske 100g
10071860 5 g Glasflaske 5g
10377580 25 g Glasflaske 25g
11946811 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10308843 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 164041000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-61-7
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00005752
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine
Absorbans 0,76 til 0,80 (A250/A260), 0,14 til 0,16 (A280/A260)
Smeltepunkt 233,0 °C til 238,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% (105 °C, 2 timer) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Specifik rotation −60.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselige i alkohol
Spektrofotometri 98,0 til 102% (lambda maks. 259 nm, pH 7) molar absorption 15400 +/-2% på tør basis
Transmission 98% (c=0,5, H2O, 430nm) 1 cm cellemin.
Formel vægt 267.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver