Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin, 99+ %
Artikelnummer. 10071860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071860 5 g Glasflaske 5g
10377580 25 g Glasflaske 25g
10308843 100 g Glasflaske 100g
11946811 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10071860 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 164040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-61-7 | C10H13N5O4 | 267,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-61-7
Molekylær formel C10H13N5O4
Molekylvægt (g/mol) 267.25
MDL nummer MFCD00005752
InChI nøgle OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine, adenocard, adenoscan, adenine riboside, adenosin, beta-d-adenosine, nucleocardyl, boniton, sandesin, myocol
PubChem CID 60961
ChEBI CHEBI:16335
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(6-aminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolan-3,4-diol
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine
Absorbans 0.76 to 0.80 (A250/A260),0.14 to 0.16 (A280/A260)
Smeltepunkt 233.0°C to 238.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 26, V,16, 335
Merck Index 15141
Specifik rotation − 60.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Spektrofotometri 98.0 to 102% (lambda max. 259nm,pH 7) molar absorptivity 15400+/-2% ,on dry basis
Transmission 98% (c=0.5, H2O, 430nm) 1cm cell min.
Formel vægt 267.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver