Få mere at vide
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
| CAS | 51963-61-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na . 3 H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt, hydrate (1:2:3), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt, trihydrate (9CI), ATP disodium salt trihydrate, Disodium adenosine 5'-triphosphate trihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1 |
| SMIL | O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O |
| IUPAC navn | disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] phosphono phosphate;trihydrate |
| Vis mere |