Få mere at vide
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052570
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30052570 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30052570 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3658.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
CAS 51963-61-2
Analyt- eller komponentnavne Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt, hydrate (1:2:3), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt, trihydrate (9CI), ATP disodium salt trihydrate, Disodium adenosine 5'-triphosphate trihydrate
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
SMIL O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] phosphono phosphate;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 605.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 604.9913 g/mol