Få mere at vide
Adenosine 5'-Triphosphate Disodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30326813
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30326813 10 g
1 options
Artikelnummer. 30326813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28181010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt
CAS 987-65-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H14 N5 O13 P3 . 2 Na
Mængde 10 g
Synonym Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), sodium salt (1:2), Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), disodium salt (8CI,9CI), ATP disodium, ATP disodium salt, Adenosine 5'-triphosphate disodium salt, Adenosine triphosphate disodium, Adenosine triphosphate disodium salt, Adetphos, Disodium ATP, Disodium adenosine 5'-triphosphate, Disodium adenosine triphosphate, Disodium adenosine-5'-triphosphoric acid, Disodium dihydrogen ATP, NSC 20268, Sodium ATP
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O13P3.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn disodium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] phosphono phosphate
Molekylvægt (g/mol) 551.14
Formel vægt 550.9596
Procent renhed >95