Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, ultrarent, 98%
Artikelnummer. 15410137
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410137 25 g 25g
15420137 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410137 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60336.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2223.60 DKK
    1839.65 DKK / 25g
    Spare 383.95 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin 5'-triphosphat, bruges som en p2 purinergicagonist. Det bruges også som et nukleotid, 5'-triphosphat af deoxyadenosin-aktiveret precursor i DNA-syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosin 5′ -Triphosphat, bruges som en p2 purinergicagonist. Det bruges også som et nukleotid, 5′ -triphosphat af deoxyadenosin-aktiveret precursor i DNA-syntese.
Opløselighed Opløselig
ved 5 % (
w
/v) i vand Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold. Lysfølsom, Hygroskopisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Farve Hvid
Renhedsgrad noter Ultrapure
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,155
Opløselighedsinformation Opløselig ved 5% (watt/v) i vand
Formel vægt 605,19 (551,15 Vandfri)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver