Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 99%, vand< 10 %
Artikelnummer. p-7046482
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11373566
Brand: Thermo Scientific Chemicals L14522.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -trifosfat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Assay Procent Noter vand< 10 %
Mængde 1 g
Beilstein 3585462
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,155
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −19° (c=3 in Water)
Formel vægt 551.15 (Anhydrous)
Procent renhed 99%