Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 99%, vand< 10 %
Description
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adenosine-5′ -trifosfat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate |
| Assay Procent Noter | vand< 10 % |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3585462 |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,155 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | −19° (c=3 i vand) |
| Formel vægt | 551.15 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |