Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 99%, vand< 10 %
Artikelnummer. 11373566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373566 1 g 1g
11383566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373566 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14522.03
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -trifosfat dinatriumsalthydrat bruges som en form for cellulær energi. Det bruges i mange cellulære processer, respiration, biosyntetiske reaktioner, motilitet og celledeling. ATP er et substrat for mange kinaser involveret i cellesignalering og af adenylatcyclase(r), der producerer den anden messenger cAMP. ATP giver den metaboliske energi til at drive metaboliske pumper. ATP fungerer som et coenzym i en bred vifte af enzymatiske reaktioner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Opbevares under inert gas. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Assay Procent Noter vand< 10 %
Mængde 1 g
Beilstein 3585462
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,155
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −19° (c=3 i vand)
Formel vægt 551.15 (Vandfri)
Procent renhed 99%