Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate |
| Smeltepunkt | 188,0 °C til 190,0 °C |
| Farve | Brun til farveløs |
| CAS min % | 97.5 |
| pH | 2,5 til 3,5 (5 % vandig opløsning) |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |