Få mere at vide
Adenosin 5'-trifosfat, dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 10316070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10316070 10 g Glasflaske 10g
11936801 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10316070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102800100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.99 DKK
    1175.65 DKK / 10g
    Spare 130.34 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatriumphosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonat}oxy)phosphonat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Smeltepunkt 188,0 °C til 190,0 °C
Farve Brun til farveløs
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
pH 2,5 til 3,5 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Merck Index 14,155
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
Opløselighedsinformation (5% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 551.14
Procent renhed 98%
Grad Ungraded
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Udseende (5 % vandig opl.) klar, farveløs