Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. p-7042033
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
Artikelnummer. 15450177
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61125.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551.15 g/mol
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Opløselighed
Opløseligt i vand (110 mg/ml ved °25 C), ethanol (< 1 mg/ml ved °25 C), DMSO (< 1 mg/ml °ved 25 C), DMF (sparsomt) og PBS pH 7,2 (∼ 10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic; Light sensitive
Merck Index 14,155
Opløselighedsinformation Soluble in water (110mg/ml at 25°C),ethanol (<1mg/ml at 25°C),DMSO (<1mg/ml at 25°C),DMF (sparingly),and PBS pH 7.2 (∽10mg/ml).
Formel vægt 551.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver