Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 98%
Beskrivelse
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adenosine-5′ -triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Opløselighed
Opløseligt i vand (110 mg/ml ved °25 C), ethanol (< 1 mg/ml ved °25 C), DMSO (< 1 mg/ml °ved 25 C), DMF (sparsomt) og PBS pH 7,2 (∼ 10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk; Lysfølsom |
| Merck Index | 14,155 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (110 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C), DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C), DMF (sparsomt) og PBS pH 7,2 (∽10 mg/ml). |
| Formel vægt | 551.15 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |