Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 15450177
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450177 5 g 5g
15460177 10 g 10g
15470177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450177 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61125.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    734.34 DKK
    660.65 DKK / 5g
    Spare 73.69 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 34369-07-8 | C10H14N5Na2O13P3 | 551,15 g/mol
Adenosin-5'-triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -triphosphat dinatriumsalthydrat, bruges som en P2 purinoceptoragonist.
Opløselighed
Opløseligt i vand (110 mg/ml ved °25 C), ethanol (< 1 mg/ml ved °25 C), DMSO (< 1 mg/ml °ved 25 C), DMF (sparsomt) og PBS pH 7,2 (∼ 10 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34369-07-8
Molekylær formel C10H14N5Na2O13P3
Molekylvægt (g/mol) 551.15
MDL nummer MFCD00150755
InChI nøgle TTWYZDPBDWHJOR-WCYUCLFNNA-L
Synonym atp disodium salt hydrate, atp disodium salt, atp disodium hydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt hydrate, atp disodium salt trihydrate, 56-65-5 non-sodium, 987-65-5 anhydrous, 5 inverted exclamation marka-atp-na2, adenosine 5'-triphosphate disodium sal
PubChem CID 131664345
IUPAC navn dinatrium; (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]phosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-triphosphate disodium salt hydrate
Farve Hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,155
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (110 mg/ml ved 25 °C), ethanol (<1 mg/ml ved 25 °C), DMSO (<1 mg/ml ved 25 °C), DMF (sparsomt) og PBS pH 7,2 (∽10 mg/ml).
Formel vægt 551.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver