Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-monophosphorsyre, 99% (tørvægt), vand< 6 %
Artikelnummer. 11368935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368935 5 g 5g
11358935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368935 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14051.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347,22 g/mol
en nyttig liganddeterminant, der letter bindingen af APS reduktasehæmmere og aktiverer adenosinreceptoragonister. 5β-AMP er en aktivator af en klasse af proteinkinaser kendt som AMP-aktiveret proteinkinase, en aktivator af phosphorylase b i polymerisationsreaktionen til syntese af forgrenede polysaccharider, et reagens i syntesen af adenosin-5β-phosphoimidazolid, en inhibitor af endogen NMAT-ader-aktivitet (NMN)-adenyltransferase (NMN-aktivitet) NAD+.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvender
en nyttig liganddeterminant, der letter bindingen af APS reduktasehæmmere og aktiverer adenosinreceptoragonister. 5′ -AMP er en aktivator af en klasse af proteinkinaser kendt som AMP-aktiveret proteinkinase, en aktivator af phosphorylase b i polymerisationsreaktionen til syntese af forgrenede polysaccharider, et reagens i syntesen af adenosin-5′ -phosphoimidazolid, en inhibitor af endogen NMN adenylyltransferase (NMNAT) aktivitet, der omdanner NMN til NAD+.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-19-8
Molekylær formel C10H14N5O7P
Molekylvægt (g/mol) 347.22
MDL nummer MFCD00005750
InChI nøgle UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-monophosphoric acid
Smeltepunkt ∽190 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (tørvægt), vand< 6 %
Mængde 5 g
Beilstein 5205540
Merck Index 14,158
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −47° (c=2 i 2 % NaOH)
Formel vægt 347.22
Procent renhed 99%