missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adenosine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt, TRC

Artikelnummer. 30322279
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322279 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28182550MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N'-dicyclohexylcarboxamidine salt
CAS 24558-92-7
Molekylær formel C17 H32 N3 O . C14 H20 N6 O7 P
Mængde 50 mg
Synonym Adenosine 5’-Monophosphomorpholidate 4-Morpholine-N,N’-Dicyclohexylcarboxamidine Salt
InChI formel InChI=1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
SMIL Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])N4CCOCC4)[C@@H](O)[C@H]3O.C5CCC(CC5)[NH2+]C(=NC6CCCCC6)N7CCOCC7
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methoxy-morpholino-phosphinate;cyclohexyl-(N-cyclohexyl-C-morpholino-carbonimidoyl)ammonium
Molekylvægt (g/mol) 709.77
Formel vægt 709.3676
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.