Få mere at vide
Adenosin 5'-monofosfat, TRC
Artikelnummer. 30138739
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138739 25 g
30135275 50 g
30008017 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138739 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28178025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-19-8
Molekylær formel C10 H14 N5 O7 P
Synonym 5'-Adenylsyre∣5'-AMP∣AMP∣AMP (nukleotid) ∣Adenosin 5'-(dihydrogenfosfat) ∣Adenosin 5'-monofosfat∣Adenosin 5'-fosfat∣Adenosin 5'-fosforsyre∣Adenosin monofosfat∣Adenosin phosphat Adenosinfosfat∣Adenosin-5-monofosforsyre∣ ∣Adenovit∣Adenylsyre∣Kardiomon∣Lycedan∣My-B-Den∣NSC 20264∣Fossadenfosford∣Fosfaden∣Phosphentaside
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 347.22
Produkttype API
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 25 g
Kemisk navn eller materiale 5'-adenylsyre