Få mere at vide
Adenosine 5'-monophosphate sodium salt hydrate, 98+%
Artikelnummer. 11996851 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11996851 5 g Glasflaske 5g
11986851 1 g Glasflaske 1g
11906861 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996851 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440710050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149022-20-8 | C10H13N5NaO7P | 369.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149022-20-8
Molekylær formel C10H13N5NaO7P
Molekylvægt (g/mol) 369.21
MDL nummer MFCD18785650
InChI nøgle FYWLYWMEGHCZAX-GWKNMROSNA-M
Synonym sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate x:1:x, adenosine 5-monophosphoric acid disodium salt, adenosine 5'-monophosphate sodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate, pubchem14181, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate hydrate 2:1:x, 5'-adenylic acid,sodium salt, hydrate 9ci, disodium hydrate adenosine-5-monophosphate 2-
PubChem CID 23674992
IUPAC navn natrium [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat
SMIL [Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5′-monophosphate sodium salt hydrate
Farve Hvid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
pH 4.50 to 6.50
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Formel vægt 369.21
Procent renhed 99%