missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Adenosine 5'-monophosphate monohydrate, TRC

Artikelnummer. 30323769
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323769 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323769 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA281830500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-monophosphate monohydrate
CAS 18422-05-4
Molekylær formel C10H14N5O7P . H2O
Mængde 500 mg
Synonym Adenosine-5-Monophosphate, Free Acid
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);1H2/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
SMIL O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 365.23
Formel vægt 365.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.