Få mere at vide
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 17958134
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958134 1 g
17929104 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2817901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4578-31-8
Molekylær formel C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 391.18
Synonym 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium 9-(β-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate
IUPAC navn disodium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylfosfat
SMIL [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Analyt- eller komponentnavne Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Løsningstype Fedt
Industry Type Retsmedicin
Mængde 1 g
Formel vægt 391.027