Få mere at vide
Adenosin-5'-monofosfat dinatriumsalt
Artikelnummer. 15474199
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474199 5 g 5g
15484199 25 g 25g
15494199 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61643.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 4578-31-8 | C10H12N5Na2O7P | 391,19 g/mol
Adenosin-5'-monophosphat dinatriumsalt er et nukleotid involveret i reaktionerne af cellulære energioverførsler. Det er nyttigt til hudforyngelse i dermatologi og æstetisk dermatologi. Det fungerer som en aktivator af en klasse af proteinkinaser kaldet AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK). Yderligere anvendes det som et substrat for enzymer såsom AMP-thymidinkinase, AMP-deaminase og 5'-nukleotidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -monophosphat dinatriumsalt er et nukleotid involveret i reaktionerne af cellulære energioverførsler. Det er nyttigt til hudforyngelse i dermatologi og æstetisk dermatologi. Det fungerer som en aktivator af en klasse af proteinkinaser kaldet AMP-aktiveret proteinkinase (AMPK). Yderligere bruges det som et substrat for enzymer såsom AMP-thymidinkinase, AMP-deaminase og 5′ -nukleotidase.
Opløselighed Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid
og methanol.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4578-31-8
Molekylær formel C10H12N5Na2O7P
Molekylvægt (g/mol) 391.19
MDL nummer MFCD00065023
InChI nøgle QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Synonym adenosine 5'-monophosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, disodium amp, amp disodium salt, disodium 5'-amp, adenosine phosphate disodium, 5'-amp disodium salt, 5'-adenylic acid, disodium salt, unii-t1wz11dsrn, adenylic acid disodium salt
PubChem CID 20712
ChEBI CHEBI:81690
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-monophosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 3586732
Merck Index 14,158
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, dimethylsulfoxid og methanol.
Formel vægt 391.2
Fysisk form Pulver