Få mere at vide
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, Mikromol™
Artikelnummer. 17978084
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17978084 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17978084 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3619.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Analyt- eller komponentnavne Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7CI,8CI,9CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Adenosine 5'-monophosphate disodium salt, Adenosine 5'-phosphate disodium salt, Adenylic acid disodium salt, Disodium 5'-AMP, Disodium AMP, Disodium adenosine 5'-phosphate, Disodium adenylate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate
InChI formel InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn disodium; [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylfosfat
Molekylvægt (g/mol) 391.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 391,027 g/mol