Få mere at vide
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt, LoGiCal
Artikelnummer. 30462308
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462308 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462308 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3619.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Adenosin 5'-monofosfat dinatriumsalt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
CAS 4578-31-8
Analyt- eller komponentnavne Adenosine 5'-Monophosphate Disodium Salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H12 N5 O7 P . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5'-Adenylic acid sodium salt (1:2), 5'-Adenylic acid, disodium salt (7 CI,8 CI,9 CI), 5'-AMP disodium salt, AMP disodium salt, Adenosine 5'-monophosphate disodium, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate, Disodium 9-(beta-D-ribofuranosyl)adenine 5'-monophosphate
InChI formel InChI=1 S/C10H14N5O7P0.2 Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17 H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
SMIL [Na+].[Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3 O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3 O
IUPAC navn disodium; [(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylfosfat
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 391.18
Mængde 10 mg
Formel vægt 391,027 g/mol