Få mere at vide
Adenosin 5'-monofosfat, 99%
Artikelnummer. 10580024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10580024 100 g Glasflaske 100g
10162220 5 g Glasflaske 5g
10274600 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102791000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-19-8 | C10H14N5O7P | 347,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-19-8
Molekylær formel C10H14N5O7P
Molekylvægt (g/mol) 347.22
MDL nummer MFCD00005750
InChI nøgle UDMBCSSLTHHNCD-YPLCUDRINA-N
Synonym adenosine 5'-monophosphate, 5'-adenylic acid, adenosine monophosphate, adenosine phosphate, adenylic acid, adenylate, phosphaden, 5'-amp, adenosine 5'-phosphate, phosphentaside
PubChem CID 6083
ChEBI CHEBI:16027
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyldihydrogenphosphat
SMIL NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5′-monophosphate
Absorbans 0,76 til 0,80 (A250/A260), 0,14 til 0,16 (A280/A260)
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178,0 °C til 185,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Tab ved tørring 6% maks. (105 °C, 5 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 26, IV, 3615
Merck Index 15, 146
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselige i kogende vand, opløselige i ethanol
Spektrofotometri 98% min. (lambda maks. 260 nm, pH 7) molarabsorption 15400 +/-2% på tør basis
Transmission 95,0% min. (c=1, 0,2N NaOH, 430nm) 1 cm celle
Formel vægt 347.21
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver