Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine 5′-monophosphate |
| Absorbans | 0,76 til 0,80 (A250/A260), 0,14 til 0,16 (A280/A260) |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 178,0 °C til 185,0 °C |
| Farve | Farveløs til hvid |
| Tab ved tørring | 6% maks. (105 °C, 5 timer) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Show More |