Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-diphosphat trilithiumsalt, 98%
Beskrivelse
Det bruges som en saltformulering af den essentielle metaboliske forbindelse adenosindiphosphat (ADP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
forbindelse adenosindiphosphat (ADP).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 445 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |