Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-diphosphat trilithiumsalt, 98%
Artikelnummer. 15456429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456429 5 g 5g
15446429 1 g 1g
15466429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456429 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64497.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 31008-64-7 | C10H12Li3N5O10P2 | 445,00 g/mol
Det bruges som en saltformulering af den essentielle metaboliske forbindelse adenosindiphosphat (ADP).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som en saltformulering af den essentielle metaboliske
forbindelse adenosindiphosphat (ADP).
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31008-64-7
Molekylær formel C10H12Li3N5O10P2
Molekylvægt (g/mol) 445.00
MDL nummer MFCD00065469
InChI nøgle LZGPPAHUZSOGHJ-DJXXCMMGNA-K
Synonym adenosine-5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , trilithium salt, adp-li3, trilithium 1+ adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphate trilithium salt, adenosine 5'-diphosphate,trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate, trilithium salt, trilithium 1+ ion adenosine 5'-diphosphate, adenosine 5'-diphosphoric acid trilithium salt, adenosine-5'-diphosphate,trilithium salt
PubChem CID 56841973
IUPAC navn trilithium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]phosphat
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-diphosphate trilithium salt
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 445
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver