Få mere at vide
Adenosin 5'-Diphosphat Natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30325007
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30325007 25 g
1 options
Artikelnummer. 30325007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA28170825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5'-Diphosphate Sodium Salt
CAS 20398-34-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10H15N5O10P2 . x(Na)
Mængde 25 g
Synonym Adenosine 5-Diphosphate Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
SMIL [Na+].Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylfosfon-hydrogenfosfat
Molekylvægt (g/mol) 427.2
Formel vægt 449.0114
Procent renhed >95