Få mere at vide
ADENOSIN-5'-DIFOSFAT, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11480232 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480232 0.1 g 100mg
1 options
Artikelnummer. 11480232 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02160053.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    321.27 DKK / 100mg
    Spare 16.73 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58-64-0
Molekylær formel C10H15N5O10P2
Molekylvægt (g/mol) 427.203
MDL nummer MFCD00066473
InChI nøgle XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Synonym adenosine 5'-diphosphate, adenosine diphosphate, adp, adenosine-5'-diphosphate, adenosine pyrophosphate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate, adenosine-diphosphate, adenosine 5'-pyrophosphate, adp nucleotide, 5'-adenylphosphoric acid
PubChem CID 6022
ChEBI CHEBI:16761
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonohydrogenphosphat
SMIL C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C3C(C(C(O3)COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-Diphosphate, Free acid
Farve Hvid
Analyseprocentområde >96%
Mængde 0.1 g
Formel vægt 427.2
Fysisk form Fast stof