Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-diphosphatmonokaliumsaltdihydrat, 99 %
Artikelnummer. 15420147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420147 1 g 1g
15430147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420147 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60672.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72696-48-1 | C10H14KN5O10P2 | 465.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72696-48-1
Molekylær formel C10H14KN5O10P2
Molekylvægt (g/mol) 465.29
MDL nummer MFCD00066472
InChI nøgle ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
PubChem CID 131675483
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-olat;dihydrat
SMIL [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 501.33 (465.29 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver