Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine-5'-Diphosphate Disodium Salt |
| Navn note | fra Gær |
| CAS | 16178-48-6 |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 95+% |
| Molekylær formel | C10H13N5Na2O10P2 |
| MDL nummer | MFCD00150927 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate |
| InChI nøgle | ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L |
| Vis mere |