Få mere at vide
Adenosin-5'-diphosphatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388329 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388329 500 mg 500mg
11308339 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388329 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100056.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 DKK
    360.45 DKK / 500mg
    Spare 18.55 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Involveret i energilagring og nukleinsyremetabolisme. Adenosin-5'-diphosphatdinatriumsalt, MP Biomedicals er et adeninnukleotid, der omdannes til ATP ved ATP syntaser. ADP påvirker blodpladeaktivering gennem dets interaktion med ADP-receptorer.
ADP påvirker blodpladeaktivering gennem dets interaktion med ADP-receptorerne P2Y1, P2Y12 og P2X1. Ved omdannelse til adenosin af ekto-ADPaser hæmmes blodpladeaktivering via adenosinreceptorer.
Kemiske identifikatorer
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvægt (g/mol) 471.17
MDL nummer MFCD00150927
InChI nøgle ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]hydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Mængde 500 mg
Optisk rotation [α]20/D -29,6 ±1° c = 0,5% i 0,5M Na2HPO4 (Lit.)
Formel vægt 471.2
Procent renhed ≥95 %
Fysisk form Pulver