Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin 5'-diphosphat, dinatriumsalthydrat, 98%
Artikelnummer. 10771051 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10771051 5 g Glasflaske 5g
10435105 250 mg Glasflaske 250mg
10143940 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771051 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 164670050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    1946.65 DKK / 5g
    Spare 363.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvægt (g/mol) 471.17
MDL nummer MFCD00150927
InChI nøgle ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate
Absorbans 0,76 til 0,80 (A250/A260), 0,15 til 0,17 (A280/A260)
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation (5% m/v i vand) Klar, farveløs
Spektrofotometri 97,5 til 102,5% (ADP-Na2H, på tør basis) (beregnet) 82% min. (ADP, som det er) (lambda maks. 260nm) molar absorption 15000 +/-2%, pH 7
IUPAC navn dinatriumhydrogen ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphonat}oxy)phosphonat
Formel vægt 471.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver