Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adenosin 5'-diphosphat, dinatriumsalthydrat, 98%
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Adenosine 5′-diphosphate, disodium salt hydrate |
| Absorbans | 0,76 til 0,80 (A250/A260), 0,15 til 0,17 (A280/A260) |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | (5% m/v i vand) Klar, farveløs |
| Show More |