Få mere at vide
Adenosine-5'-Diphosphat Disodium Salt Dihydrat
Artikelnummer. 15875048 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15875048 25 g Plastflaske 25g
15865048 5 g Plastikflaske 5g
15885048 100 g Plastikflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15875048 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J10490.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471,17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvægt (g/mol) 471.17
MDL nummer MFCD00150927
InChI nøgle ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate, adenosine-5 '-diphosphate disodium salt, sodium 2 r,3 s,4 r,5 r-5-6-amino-9 h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5 '-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5 '-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5 '-Diphosphate Disodium Salt Dihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Beilstein 3645656
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]hydrogenphosphat
Formel vægt 507.2
Grad Ungraded
Emballage Plastflaske