Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-diphosphatdinatriumsalt, 96% (tørvægt), vand 15% max.
Artikelnummer. 11318905
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318905 250 mg 250mg
11308905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318905 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L14029.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471,17 g/mol
Adenosin-5'-diphosphat dinatriumsalt er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -diphosphat dinatriumsalt er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Opbevares under inert gas. Fugt følsom. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvægt (g/mol) 471.17
MDL nummer MFCD00150927
InChI nøgle ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]hydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Assay Procent Noter (tørvægt), vand≤ 7 %
Mængde 250 mg
Beilstein 3645656
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation −30° (c=0,5 i 0,5 M Na2HPO4)
Formel vægt 471.17
Procent renhed 97%