Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Adenosin-5'-diphosphatdinatriumsalt, 96% (tørvægt), vand 15% max.
Artikelnummer. 11308905
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Código de producto. 11308905
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals L14029.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 16178-48-6 | C10H13N5Na2O10P2 | 471.17 g/mol
Adenosin-5'-diphosphat dinatriumsalt er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Adenosine-5′ -diphosphat dinatriumsalt er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur er -20 °C. Opbevares under inert gas. Fugt følsom. Det er hygroskopisk i naturen. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 16178-48-6
Molekylær formel C10H13N5Na2O10P2
Molekylvægt (g/mol) 471.17
MDL nummer MFCD00150927
InChI nøgle ORKSTPSQHZNDSC-WCYUCLFNNA-L
Synonym adenosine 5'-diphosphate disodium salt, adenosine-5'-diphosphate disodium salt, sodium 2r,3s,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl methyl hydrogendiphosphate, adenosine 5'-diphosphate disodium salt hydrate, adenosine, 5'-diphosphoric acid, disodium salt, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , disodium salt, trinosin s hydrate, disodium hydrogen 2r,3s,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxyphosphonate, adenosine 5'-trihydrogen diphosphate , sodium salt 1:2, disodium adp hydrate
PubChem CID 85315
IUPAC navn dinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxyoxidophosphoryl]hydrogenphosphat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-diphosphate disodium salt
Assay Procent Noter (tørvægt), vand≤ 7 %
Mængde 1 g
Beilstein 3645656
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −30° (c=0.5 in 0.5M Na2HPO4)
Formel vægt 471.17
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado