Få mere at vide
Adenosin-5'-diphophatmonokaliumsalt, 98 til 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493071 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493071 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11493071 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215025901
Kemiske identifikatorer
CAS 72696-48-1
Molekylær formel C10H14KN5O10P2
Molekylvægt (g/mol) 465.29
MDL nummer MFCD00066472
InChI nøgle ZNCWUOPIJTUALR-GWKNMROSNA-M
Synonym adenosine 5-diphosphate monopotassium salt dihydrate
PubChem CID 131675483
SMIL [K+].NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adenosine-5'-diphophate monopotassium salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98 to 100%
Mængde 1 g
IUPAC navn kalium;(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3-olat;dihydrat
Formel vægt 465.2
Fysisk form Krystallinsk pulver